Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult™ Escherichia coli ATCC™ 25922™
Descripción
Thermo Scientific™ Quanti-Cult™ Escherichia coli ATCC™ 25922™ se suministra como una película de microorganismos conservados en el interior del tapón de un vial de plástico, listos para la rehidratación y uso en procedimientos de control de calidad.
- No se requieren diluciones en serie
- Administra < 100 unidades formadoras de colonias (UFC) en un solo inóculo de 0,3 ml
Aviso sobre pedidos:
1 prueba/vial reconstituido; 10 pruebas/kit
Incluye:
10 viales de organismos conservados y 10 viales de rehidratación.
Especificaciones
Especificaciones
| ATCC® | 25922TM* |
| Descripción | Escherichia coli ATCC™ 25922™ |
| Formato | Quanti-Cult |
| Tipo de producto | Bactidisk |
| Clase de organismo diana | Bacilos gramnegativos |
| Tipo de prueba | Control de calidad cuantitativo |
| Tipo de empaquetado | 10 pruebas/kit |
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.