Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Burkholderia cepacia ATCC™ 25416™
Obtenga una identificación rápida y precisa de microorganismos microbiológicos con organismos biológicos reales creciendo en medios de cultivo microbiológicos frescos y enriquecidos.
Marca:  Thermo Scientific™ R4715220
964.25 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12966027
  • 1015.00€ / 10 tests
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Burkholderia cepacia ATCC™ 25416™ se suministra como una película de microorganismos conservados en el interior del tapón de un vial de plástico, listos para la rehidratación y uso en procedimientos de control de calidad.
  • No se requieren diluciones en serie
  • Administra < 100 unidades formadoras de colonias (UFC) en un solo inóculo de 0,1 ml
  • Listo para la rehidratación
  • Para su uso en procedimientos de control de calidad
Incluye:
10 viales de organismos conservados y 10 viales de rehidratación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
25416TM*
Quanti-Cult Plus
Bacilos gramnegativos
100 pruebas/kit
UCB 717 [717-ICPB 25, Ballard 717, CCUG 12691, CCUG 13226, CFBP 2227, CIP 80.24, DSM 7288, HAMBI 1976, ICMP 5796, IFO 14074, JCM 5964, LMG 1222, NCCB 76047, NCPPB 2993, NCTC 10743, NRRL B-14810]
Burkholderia cepacia ATCC™ 25416™
Media Broth
Control de calidad cuantitativo
100 pruebas/kit
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Burkholderia cepacia ATCC™ 25416™ > Quanti-Cult Plus; B. cepacia ATCC 25416; 100 pruebas/kit
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.