Learn More
Thermo Scientific™ Candida albicans Quanti-Cult Plus™ ATCC™ 10231™
Descripción
La Candida albicans Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ ATCC™ 10231™ se suministra como una película de microorganismos conservados en el interior del tapón de un vial de plástico.
- No se requieren diluciones en serie
- Administra <100 unidades formadoras de colonias (UFC) en un solo inóculo de 0,1 ml
- Listo para la rehidratación
- Para su uso en procedimientos de control de calidad
Aviso sobre pedidos:
Se obtienen 10 pruebas/vial reconstituido, 100 pruebas/kit.
Especificaciones
Especificaciones
| ATCC® | 10231TM* |
| Descripción | Candida albicans ATCC™ 10231™ |
| Formato | Quanti-Cult Plus |
| Tipo de producto | Media Broth |
| Clase de organismo diana | Hongos |
| Tipo de prueba | Control de calidad cuantitativo |
| Tipo de empaquetado | 100 pruebas/kit |
| Cantidad | 100 pruebas/kit |
| Designaciones de cepas | 3149 [CBS 6431, CCY 29-3-106, CIP 48.72, DSM 1386, IFO 1594, NCPF 3179, NCYC 1363, NIH 3147, VTT C-85161] |
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.