Learn More
Thermo Scientific™ Clostridium sporogenes Quanti-Cult Plus™ ATCC® 11437™
Obtenga una identificación rápida y precisa de microorganismos microbiológicos con organismos biológicos reales creciendo en medios de cultivo microbiológicos frescos y enriquecidos.
Marca:  Thermo Scientific™ R4711703
976.39 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12926003
  • 1205.00€ / 10 tests
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
La Clostridium sporogenes Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ ATCC™ 11437™ se suministra como una película de microorganismos conservados en el interior del tapón de un vial de plástico, listos para la rehidratación y uso en procedimientos de control de calidad.
  • No se requieren diluciones en serie
  • Administra <100 unidades formadoras de colonias (UFC) en un solo inóculo de 0,1 ml
  • Listo para la rehidratación
  • Para su uso en procedimientos de control de calidad
Aviso sobre pedidos:
Se suministra con 10 viales de organismos conservados y 10 viales de rehidratación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
11437TM*
Quanti-Cult Plus
Anaerobios
100 pruebas/kit
Clostridium sporogenes ATCC™ 11437™
Media Broth
Control de calidad cuantitativo
100 pruebas/kit
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Clostridium sporogenes Quanti-Cult Plus™ ATCC® 11437™ > Clostridium sporogenes ATCC 11437
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.