Learn More
Thermo Scientific™ Clostridium sporogenes Quanti-Cult Plus™ ATCC™ 19404™
Obtenga una identificación rápida y precisa de microorganismos microbiológicos con organismos biológicos reales creciendo en medios de cultivo microbiológicos frescos y enriquecidos.
Marca:  Thermo Scientific™ R4711700
916.75 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Código de producto. 13137876
  • 965.00€ / paquete de 10
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™Clostridium sporogenes ATCC™ 19404™ se suministra como una película de microorganismos conservados en el interior del tapón de un vial de plástico.
  • No se requieren diluciones en serie
  • Administra <100 unidades formadoras de colonias (UFC) en un solo inóculo de 0,1 ml
  • Listo para la rehidratación
  • Para su uso en procedimientos de control de calidad
Aviso sobre pedidos:
Se suministra con 10 viales de organismos conservados y 10 viales de rehidratación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
19404TM*
Quanti-Cult Plus
Anaerobios
100 pruebas/kit
Clostridium sporogenes ATCC™ 19404™
Organismo de control de calidad
Control de calidad cuantitativo
100 pruebas/kit
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Clostridium sporogenes Quanti-Cult Plus™ ATCC™ 19404™ > Clostridium sporogenes ATCC 19404
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.