Learn More
Thermo Scientific™ Escherichia coli Quanti-Cult Plus™ ATCC™ 8739™
Obtenga una identificación rápida y precisa de microorganismos microbiológicos con organismos biológicos reales creciendo en medios de cultivo microbiológicos frescos y enriquecidos.
Marca: Thermo Scientific™ R4717085
Descripción
La Escherichia coli Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ ATCC™ 8739™ se suministra como una película de microorganismos conservados en el interior del tapón de un vial de plástico, listos para la rehidratación y uso en procedimientos de control de calidad.
- No se requieren diluciones en serie
- Administra menos de 100 unidades formadoras de colonias (UFC) en un solo inóculo de 0,1 ml
- 10 pruebas/vial reconstituido; 100 pruebas/kit
- Listo para la rehidratación
- Para su uso en procedimientos de control de calidad
Incluye:
10 viales de organismos conservados y 10 viales de rehidratación.
Especificaciones
8739TM* | |
Quanti-Cult Plus | |
Bacilos gramnegativos | |
100 pruebas/kit |
Escherichia coli ATCC™ 8739™ | |
Media Broth | |
Control de calidad cuantitativo | |
100 pruebas/kit |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
242653 | Certificado de análisis | 26/03/2025 | R4717085 |
241222 | Certificado de análisis | 18/03/2025 | R4717085 |
237059 | Certificado de análisis | 12/03/2025 | R4717085 |
235184 | Certificado de análisis | 07/03/2025 | R4717085 |
214529 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | R4717085 |
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.