Learn More
Thermo Scientific™ Pseudomonas aeruginosa Quanti-Cult Plus™ ATCC™ 9027™
Obtenga una identificación rápida y precisa de microorganismos microbiológicos con organismos biológicos reales creciendo en medios de cultivo microbiológicos frescos y enriquecidos.
Marca:  Thermo Scientific™ R4715210
945.90 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12956027
  • 1025.00€ / 10 tests
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
La Pseudomonas aeruginosa Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ ATCC™ 9027™ se suministra como una película de microorganismos conservados en el interior del tapón de un vial de plástico, listos para la rehidratación y uso en procedimientos de control de calidad.
  • No se requieren diluciones en serie
  • Administra <100 unidades formadoras de colonias (UFC) en un solo inóculo de 0,1 ml
  • Listo para la rehidratación
  • Para su uso en procedimientos de control de calidad
Incluye:
10 viales de organismos conservados y 10 viales de rehidratación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
9027TM*
Quanti-Cult Plus
Bacilos gramnegativos
100 pruebas/kit
Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 9027™
Media Broth
Control de calidad cuantitativo
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote247556 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/04/2025 Catalog NumberR4715210
Número de lote247509 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/04/2025 Catalog NumberR4715210
Número de lote247359 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/03/2025 Catalog NumberR4715210
Número de lote242637 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/03/2025 Catalog NumberR4715210
Número de lote242652 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/03/2025 Catalog NumberR4715210
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Pseudomonas aeruginosa Quanti-Cult Plus™ ATCC™ 9027™ > P. aeruginosa Quanti-Cult Plus ATCC 9027; 100 pruebas/Kit
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.