Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Salmonella sp. serovar Abony NCTC 6017
Se suministra como una película de microorganismos conservados en el interior del tapón de un vial de plástico, listos para la rehidratación y uso en procedimientos de control de calidad.
Marca: Thermo Scientific™ R4716007
935.75 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus se suministra como una película de microorganismos conservados en el interior del tapón en un vial de plástico, listo para rehidratación y uso en procedimientos de control de calidad.
- No se requieren diluciones en serie
- Administra < 100 unidades formadoras de colonias (UFC) en un solo inóculo de 0,1 ml
- Listo para la rehidratación
- Para su uso en procedimientos de control de calidad
Incluye:
10 viales de organismos conservados y 10 viales de rehidratación
Especificaciones
NCTC 6017 | |
Quanti-Cult Plus | |
Bacilos gramnegativos | |
100 pruebas/kit | |
CCM 4518 [NBRC 100797, NCTC 6017, CIP 80.39] |
Salmonella sp. serovar Abony NCTC 6017 | |
Microorganismo de control de calidad | |
Control de calidad cuantitativo | |
100 pruebas/kit |
El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.