Learn More
Thermo Scientific™ Staphylococcus aureus subsp. aureus Quanti-Cult Plus™ ATCC™ 6538™
Obtenga una identificación rápida y precisa de microorganismos microbiológicos con organismos biológicos reales creciendo en medios de cultivo microbiológicos frescos y enriquecidos.
Marca: Thermo Scientific™ R4717016
856.95 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
La Staphylococcus aureus subsp. aureus Thermo Scientific™ Quanti-Cult™ ATCC™ 6538™ se suministra como una película de microorganismos conservados en el interior del tapón de un vial de plástico, listos para la rehidratación y uso en procedimientos de control de la calidad.
- No se requieren diluciones en serie
- Administra menos de 100 unidades formadoras de colonias (UFC) en un solo inóculo de 0,1 ml
- 10 pruebas/vial reconstituido; 100 pruebas/kit
- Listo para la rehidratación
- Para su uso en procedimientos de control de calidad1 (fin)
Incluye:
10 viales de organismos conservados y 10 viales de rehidratación.
Especificaciones
6538TM* | |
Microorganismo de control de calidad | |
Control de calidad cuantitativo | |
Kit para 100 pruebas |
Staphylococcus aureus subesp. aureus ATCC™ 6538™ | |
Cocos | |
100 pruebas/kit | |
FDA 209 |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
241196 | Certificado de análisis | 18/03/2025 | R4717016 |
237073 | Certificado de análisis | 18/03/2025 | R4717016 |
237057 | Certificado de análisis | 12/03/2025 | R4717016 |
235223 | Certificado de análisis | 07/03/2025 | R4717016 |
235208 | Certificado de análisis | 07/03/2025 | R4717016 |
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.