Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Streptococcus pyogenes ATCC™ 19615™
Obtenga una identificación rápida y precisa de microorganismos microbiológicos con organismos biológicos reales creciendo en medios de cultivo microbiológicos frescos y enriquecidos.
Marca: Thermo Scientific™ R4717000
Descripción
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Streptococcus pyogenes ATCC™ 19615™ se suministra como una película de microorganismos conservados en el interior del tapón de un vial de plástico, listos para la rehidratación y uso en procedimientos de control de calidad.
- No se requieren diluciones en serie
- Administra < 100 unidades formadoras de colonias (UFC) en un solo inóculo de 0,1 ml
- 10 pruebas/vial reconstituido; 100 pruebas/kit
- Listo para la rehidratación
- Para su uso en procedimientos de control de calidad
Incluye:
10 viales de organismos conservados y 10 viales de rehidratación
Especificaciones
19615TM* | |
Quanti-Cult Plus | |
Cocos | |
100 pruebas/kit | |
WDCM00013, Bruno [CIP 104226] |
Streptococcus pyogenes ATCC™ 19615™ | |
Media Broth | |
Control de calidad cuantitativo | |
100 pruebas/kit |
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.