Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 985 for Human MIF
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Analitos detectables | MIF |
| ID de gen (Entrez) | 4282 |
| Indicaciones | Control |
| Cantidad | 1 unidad |
| Fuente | Human |