Descripción
Permite la determinación rápida y sencilla de los niveles de peróxido en soluciones. Los kits de tiras reactivas de peróxido 100 Macherey Nagel™ Quantofix™ son semicuantitativos, se suministran precalibrados, y contienen todo el equipo y los reactivos necesarios.
- Listo para su uso
- Rápidos: proporcionan resultados fiables en cuestión de 15 segundos
- Con marcado CE y aptos para su uso en entornos sanitarios
- Se pueden utilizar en laboratorios químicos para comprobar los disolventes orgánicos
- Realice pruebas de peróxido residual en procedimientos de limpieza con desinfectantes de alta potencia
- Precisos: tablas de colores ajustadas y comprobadas mediante el uso de soluciones estándar certificadas
- Vida útil: 2,5 años, almacenar a temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Indicador de color | De blanco a azul |
| Formato | Tira |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación de peróxido 100 |
| Graduaciones | 0, 1, 3, 10, 30, 100 mg/l H2O2 |
| Cantidad | 100/paq. |
| Requisitos de almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Tiempo de prueba | 15 s |
| Tipo | Tiras de prueba semicualitativas |