Learn More
Macherey-Nagel™ Kits de tiras reactivas de peróxido 1000 Quantofix™
Código de producto. 10233952 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Indicador de color:
Blanco a marrón
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. Indicador de color unitSize
10233952 Blanco a marrón 100 PCS
1 options
Código de producto. 10233952
Marca: Macherey-Nagel™ 91333
Edge
Permite la determinación rápida y sencilla de los niveles de peróxido en soluciones. Los kits de tiras reactivas de peróxido 1000 Macherey Nagel™ Quantofix™ son semicuantitativos, se suministran precalibrados, y contienen todo el equipo y los reactivos necesarios.
Permite la determinación rápida y sencilla de los niveles de peróxido en soluciones. Los kits de tiras reactivas de peróxido 1000 Macherey Nagel™ Quantofix™ son semicuantitativos, se suministran precalibrados, y contienen todo el equipo y los reactivos necesarios.
  • Listo para su uso
  • Rápidos: proporcionan resultados fiables en 45 segundos
  • Garantizan una desinfección óptima y verifican los niveles de potencia
  • Precisos: tablas de colores ajustadas y comprobadas mediante el uso de soluciones estándar certificadas
  • Vida útil: 2,5 años, almacenar por debajo de 30 °C
Especificaciones
Indicador de color Blanco a marrón
Formato Tira
Para utilizar con (aplicación) Determinación de peróxido 1000
Graduaciones 0, 50, 150, 300, 500, 800, 1000 mg/l H2O2
Cantidad 100/paq.
Requisitos de almacenamiento 30 °C
Tiempo de prueba 15 s
Tipo Tiras de prueba semicualitativas