Descripción
Quickly and easily test pH value directly at the point of interest, regardless of experience or chemical background. Macherey-Nagel™ pH-Fix™ pH Test Strips are long handled, no-bleed dip sticks that are ready to use without the need for calibration, set-up or maintenance.
Son perfectas en gran variedad de entornos y aplicaciones, como: laboratorios químicos, industria, productos lácteos, producción, universidades, escuelas y procesamiento de alimentos. Las varillas de plástico hidrófobas cuentan con numerosos papeles indicadores sellados en cada tira para cubrir todo el intervalo de pH. El pH se determina en comparación con la tabla de colores suministrada.
- Adecuado para la comprobación de residuos en dializadores y para medir los valores del pH vaginal
- Las varillas extralargas evitan el contacto entre los dedos y la muestra, y permiten realizar pruebas de pH en recipientes estrechos y profundos
- El colorante indicador está unido de manera covalente en las almohadillas y no destiñe, esto es, puede dejarse en la muestra por tiempo indefinido sin riesgo de contaminación
- La escala de colores en la caja de tiras reactivas permite la comparación exacta con el color que aparece en la almohadilla de la tira reactiva
- Proporciona mediciones excepcionales en el intervalo de pH designado
- Disponible en una caja plana de tamaño bolsillo y fácil de abrir con esquinas inteligentes para evitar que las tiras se atasquen
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con certificación CE y certificación ISO 13485 |
| Intervalo de pH | Desde 3,6 hasta 6,1 |
| Formato | Tira |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación del pH |
| Graduaciones | 3,6, 4,1, 4,4, 4,7, 5,0, 5,3, 5,6, 6,1 |
| Incluye | Tabla de colores en la caja |
| Cantidad | 100/paq. |
| Requisitos de almacenamiento | 30 °C |
| Método de prueba | Colorante indicador |
| Tiempo de prueba | Un máximo de 15 minutos hasta que el campo de prueba deje de cambiar de color |
| Mostrar más |