Learn More
Macherey-Nagel™ Kits de tiras reactivas de sulfuro Quantofix™
Código de producto. 10271611 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Indicador de color:
Blanco a Salmón
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. 10271611
Marca: Macherey-Nagel™ 91306
Edge
Permite la determinación rápida y sencilla de sulfito en soluciones. Los kits de tiras reactivas de sulfito Macherey Nagel™ Quantofix™ son semicuantitativos, se suministran precalibrados y contienen todo el equipo y los reactivos necesarios.
Permite la determinación rápida y sencilla de sulfito en soluciones. Los kits de tiras reactivas de sulfito Macherey Nagel™ Quantofix™ son semicuantitativos, se suministran precalibrados y contienen todo el equipo y los reactivos necesarios.
  • Rápidos: proporcionan resultados fiables en cuestión de 20 segundos
  • Precisos: tablas de colores ajustadas y comprobadas mediante el uso de soluciones estándar certificadas
  • Vida útil: 2,5 años, almacenar por debajo de 30 °C
Especificaciones
Indicador de color Blanco a Salmón
Formato Tira
Para utilizar con (aplicación) Determinación de sulfito
Graduaciones 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 mg/l SO32-
Cantidad 100/paq.
Requisitos de almacenamiento 30 °C
Tiempo de prueba 20 s
Tipo Tiras de prueba semicualitativas