Learn More
Macherey-Nagel™ Tiras reactivas Quantofix™
Realice análisis rápidos y sencillos sobre el terreno. Las tiras reactivas Macherey-Nagel™ Quantofix™ están listas para usar pruebas semicuantitativas que cambian de color en función de la concentración del analito en la muestra. Lea los resultados usando la escala de color o con Quantofix™ Relax.
29.25€ - 43.70€
Código de producto | Marca | Descripción | temp | Código de color | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | temp | Código de color | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15171136
|
Macherey-Nagel™
91350 |
Silver | 0, 1, 2, 3, 5, 7, 10g/L Ag | Yellow to Brown | Determination of silver |
29.25€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11807073
|
Macherey-Nagel™
91341 |
Ácido peracético 500 | 0, 50, 100, 200, 300, 400, 500 mg/l de ácido peracético | Amarillo a verde | Determinación de ácido peracético |
43.70€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10078222
|
Macherey-Nagel™
91336 |
LubriCheck | 0, 15, 50, 75, 130, 200mmol/L KOH | Yellow to Blue | Determination of Potassium Hydroxide |
39.70€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12691515
|
Macherey-Nagel™
91330 |
Hierro total 1000 | 0, 5, 20, 50, 100, 250, 500, 1000 mg/L Fe2+/3+ | De blanco a rojo oscuro | Determinación del hierro total 1000 |
30.50€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Realice análisis rápidos y sencillos sobre el terreno. Las tiras reactivas Macherey-Nagel™ Quantofix™ están listas para usar pruebas semicuantitativas que cambian de color en función de la concentración del analito en la muestra. Lea los resultados usando la escala de color o con Quantofix™ Relax.
Quantofix™ test strips meet all requirements of a modern rapid test. Analytical professionals as well as occasional testers appreciate the test strips for the fast and easy analysis directly at the point of interest. Often, these tests are used to quickly check whether important parameters are in the desired range. They deliver an immediate result and thus enable a fast response.
- Rapid
- Just Dip & Read
- Results within seconds
- Always ready for use
- Easy
- No calibration
- No maintenance
- No accessories
- Reliable
- Desiccant in the stopper for optimal protection of the strips against humidity
- Color chart confirmed with traceable standards
- Automatic evaluation with Quantofix™ Relax for safe documentation
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 2,5 años