Learn More
Applied Biosystems™ Paquete QuantStudio 1
Código de producto. 16120361 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Contenido y almacenamiento:
PC (portátil)
PC (torre)
Sin PC
Garantía:
1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado)
1 año del fabricante + 1 año de asistencia ABRC PLUS
1 año del fabricante + 1 año de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado), reparación en almacén con instrumento prestado
1 año del fabricante + 3 años de asistencia ABRC PLUS
Excitación:
450-600 nm/500-640 nm
De 450 a 600 nm/de 500 a 640 nm
LED blanco y brillante
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Contenido y almacenamiento Garantía Excitación unitSize
16120361 Sin PC 1 año del fabricante + 1 año de asistencia ABRC PLUS LED blanco y brillante cada uno
16110371 Sin PC 1 año del fabricante + 1 año de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado), reparación en almacén con instrumento prestado 450-600 nm/500-640 nm cada uno
16150361 Sin PC 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) De 450 a 600 nm/de 500 a 640 nm cada uno
16180361 Sin PC 1 año del fabricante + 3 años de asistencia ABRC PLUS 450-600 nm/500-640 nm cada uno
16120371 PC (portátil) 1 año del fabricante + 1 año de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado), reparación en almacén con instrumento prestado De 450 a 600 nm/de 500 a 640 nm cada uno
16160361 PC (portátil) 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) 450-600 nm/500-640 nm cada uno
16130361 PC (portátil) 1 año del fabricante + 1 año de asistencia ABRC PLUS De 450 a 600 nm/de 500 a 640 nm cada uno
16190361 PC (portátil) 1 año del fabricante + 3 años de asistencia ABRC PLUS 450-600 nm/500-640 nm cada uno
16130371 PC (torre) 1 año del fabricante + 1 año de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado), reparación en almacén con instrumento prestado 450-600 nm/500-640 nm cada uno
16170361 PC (torre) 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) 450-600 nm/500-640 nm cada uno
16140361 PC (torre) 1 año del fabricante + 1 año de asistencia ABRC PLUS LED blanco y brillante cada uno
16100371 PC (torre) 1 año del fabricante + 3 años de asistencia ABRC PLUS 450-600 nm/500-640 nm cada uno
12 options
Código de producto. 16120361
Marca: Applied Biosystems™ A42867
Ofrece características básicas ideales para los usuarios nuevos en qPCR o aquellos usuarios que tienen un presupuesto limitado. A pesar de su asequibilidad, el sistema QuantStudio 1 ofrece calidad, fiabilidad y experiencia de usuario avanzada.
  • Pantalla táctil: gran pantalla táctil interactiva de 8,5 pulgadas
  • Bloque fijo: un bloque isotérmico de 96 pocillos de 0,2 ml con un cajón manual fácil de abrir
  • Volumen de reacción: de 10 a 100 μl
  • Capacidad de multiplexado: ofrece los tres filtros de excitación y emisión más utilizados: FAM, VIC y ROX
  • Protocolos: plantillas de protocolo preoptimizadas
  • Software: software intuitivo que admite el análisis a través del navegador web o el ordenador de escritorio
  • Colorantes: tres filtros calibrados para los colorantes FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE y JUN/ROX/Texas Red
  • Sensibilidad: detecte diferencias en cantidades de objetivo de tan solo 1,5 veces en reacciones individuales (singleplex)
  • Dimensiones (Alt. x Anch. x Prof.) y peso: 40 x 27 x 50 cm, <26 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Sin PC
Uniformidad térmica de 0,4 °C
Capacidad 96
Tipo de pantalla Pantalla táctil
Altura (métrico) 40 cm
Anchura (métrico) 27 cm
Garantía 1 año del fabricante + 1 año de asistencia ABRC PLUS
Fondo (métrico) 50 cm
Intervalo térmico De 4 °C a 99,9 °C
Velocidad de rampa máxima 3,5 °C/s
Descripción QuantStudio 1
Excitación LED blanco y brillante
Volumen de la muestra del bloque térmico (métrico) 0,2 ml (96 pocillos)
Multiplex Hasta 3 objetivos
Colorantes precalibrados Colorantes FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE, JUN/ROX/Texas Red
Peso 26 kg
Configuraciones de bloques 96 pocillos