Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 1 package
Offers basic features ideal for those new to qPCR or those who have a limited budget. Despite its affordability, the QuantStudio 1 system offers the quality, reliability, and advanced user experience .
Marca: Applied Biosystems™ A42872
Detalles adicionales : Peso : 26.26000kg
Descripción
- Pantalla táctil: gran pantalla táctil interactiva de 8,5 pulgadas
- Bloque fijo: un bloque isotérmico de 96 pocillos de 0,2 ml con un cajón manual fácil de abrir
- Volumen de reacción: de 10 a 100 μl
- Capacidad de multiplexado: ofrece los tres filtros de excitación y emisión más utilizados: FAM, VIC y ROX
- Protocolos: plantillas de protocolo preoptimizadas
- Software: software intuitivo que admite el análisis a través del navegador web o el ordenador de escritorio
- Colorantes: tres filtros calibrados para los colorantes FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE y JUN/ROX/Texas Red
- Sensibilidad: detecte diferencias en cantidades de objetivo de tan solo 1,5 veces en reacciones individuales (singleplex)
- Dimensiones (Alt. x Anch. x Prof.) y peso: 40 x 27 x 50 cm, <26 kg
Especificaciones
PC (torre) | |
96 | |
40 cm | |
1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) | |
De 4 °C a 99,9 °C | |
QuantStudio 1 | |
0,2 ml (96 pocillos) | |
Colorantes FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE, JUN/ROX/Texas Red | |
96 pocillos |
de 0,4 °C | |
Pantalla táctil | |
27 cm | |
50 cm | |
3,5 °C/s | |
450-600 nm/500-640 nm | |
Hasta 3 objetivos | |
26 kg |