Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 12K Flex Real-Time PCR Software
El software QuantStudio™ 12K Flex es compatible con el sistema de PCR en tiempo real QuantStudio™ 12K Flex
Marca: Applied Biosystems™ 4472048
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El software QuantStudio™ 12K Flex es compatible con el sistema de PCR en tiempo real QuantStudio™ 12K Flex.
- El software permite al usuario abrir y analizar experimentos generados a partir del sistema de PCR en tiempo real QuantStudio™ 12K Flex.
- El software también permite al usuario configurar experimentos, enviar experimentos al instrumento, controlar el proceso de ciclo térmico en el instrumento, recopilar datos y analizar los datos recopilados, todo de manera integrada y optimizada.
- Esta configuración incluye un kit de licencia con 10 claves para 10 usuarios. Descargue el instalador de software (se necesita una clave de licencia para su uso)
- La pantalla de inicio de QuantStudio™ System permite iniciar aplicaciones de análisis desde la aplicación
- Nuevo software Sample Tracker para placas OpenArray™
- Experimentos fáciles de configurar para usuarios principiantes y avanzados para bloques de 384 pocillos y OpenArray™
- Selección de filtro óptico personalizable para aplicaciones más complejas, como multiplexing
- Configuración de QuickStart para que pueda iniciar una ejecución inmediatamente e introducir información de la placa más tarde
- Capacidad para ejecutar hasta cuatro experimentos con placas OpenArray™ a la vez
- La monitorización en tiempo real de curvas de amplificación permite ver el progreso de la ejecución (también se puede ver desde un PC remoto)
- Línea de base y umbral automáticos para un análisis de datos simplificado
- Método alternativo para el análisis de datos mediante un método de llamada de CT sin umbral
- Vista de gráficos múltiples para evaluar datos simultáneamente desde cuatro perspectivas
- Llamada automatizada de genotipos de SNP con salida gráfica intuitiva y asignación de valor de calidad
- Indicadores de resolución de problemas para ayudarle a diagnosticar y resolver experimentos problemáticos
- Consejos sobre herramientas para una fácil identificación de los pocillos de muestra al visualizar curvas de amplificación o gráficos de genotipado de SNP
- Notificaciones por correo electrónico para avisarle cuando se ha iniciado o finalizado una ejecución
- Funcionalidad fácil de cortar y pegar
- exporte fácilmente al software de Microsoft™ PowerPoint™, al software de Excel™ o directamente como un archivo .JPEG
Especificaciones
Análisis de datos de PCR en tiempo real | |
QuantStudio™ 12k Flex | |
Windows 7 de 32 bits |
Gestión de PCR, sistema QuantStudio™ 12K Flex RTPCR | |
10 asientos | |
QuantStudio™ |