Learn More
Applied Biosystems™ Placa de calibración espectral 1 QuantStudio™ 3/5 (colorantes FAM™, VIC™, ROX™, SYBR™), 96 pocillos, 0,1 ml
La placa establece los espectros de colorante puro y los valores multicomponentes para los colorantes FAM™, VIC™, ROX™ y SYBR™ en los sistemas de RT-PCR en tiempo real Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 y 5 de 96 pocillos de 0,1 ml.
Marca:  Applied Biosystems™ A26336
174.35 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15830853
  • 317.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Permite realizar varias calibraciones simultáneas de colorantes en una sola placa, lo que reduce significativamente el esfuerzo y el tiempo necesarios para la calibración de colorantes. Consulte la guía del usuario del instrumento para obtener instrucciones completas sobre su uso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
96-well, 0.1 mL
VIC
FAM™, QuantStudio™, ROX™, SYBR™, VIC™
PCR en tiempo real (PCRq)
1 plate
Calibración espectral
Store at –20°C ± 5°C.
QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5
Placa de calibración espectral
Hielo seco
96-well, 0.1 mL