Learn More
Applied Biosystems™ Placa de calibración espectral 2 QuantStudio™ 3/5 (colorantes ABY™, JUN™, MUSTANG PURPLE™), 96 pocillos, 0,1 ml
La placa establece los espectros de colorante puro y los valores multicomponentes para los colorantes ABY™, JUN™ y MUSTANG PURPLE™ en los sistemas de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 y 5 de 96 pocillos de 0,1 ml.
Marca: Applied Biosystems™ A26337
174.35 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Descripción
La placa establece los espectros de colorante puro y los valores multicomponentes para los colorantes ABY™, JUN™ y MUSTANG PURPLE™ en los sistemas de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 y 5 de 96 pocillos de 0,1 ml. Permite realizar varias calibraciones simultáneas de colorantes en una sola placa, lo que reduce significativamente el esfuerzo y el tiempo necesarios para la calibración de colorantes. Además, las formulaciones de los colorantes en la placa mejoran los resultados con la multiplexación al representar con mayor precisión los espectros fluorescentes de las respectivas sondas encontradas en sus experimentos de PCR en tiempo real. Consulte la guía del usuario del instrumento para obtener instrucciones completas sobre su uso.
Especificaciones
96-well, 0.1 mL | |
QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Pro, QuantStudio™ 6 Flex (Software version 1.6 or later), QuantStudio™ 7 Flex (Software version 1.6 or later) | |
PCR en tiempo real (PCRq) | |
0,1 mL | |
96-well, 0.1 mL |
1 placa | |
Placa de calibración espectral | |
Dry Ice | |
0,1 mL | |
qPCR |