Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 3 package
Using proven OptiFlex™ technology and featuring three independent Veriflex™ temperature zones, the QuantStudio™ 3 system enables improved data accuracy and sensitivity for a broad range of genomic applications.
Marca: Applied Biosystems™ A30385
27892.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21879" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 13.73000kg Transport : UN number : 3481 Chem class : 9
Descripción
- Software de instrumento simplificado con pantalla táctil interactiva para una mayor facilidad de uso
- Tecnología OptiFlex™ probada (4 canales acoplados con LED blanco) para obtener resultados fiables
- La opción de software seguro basado en la nube le ofrece mayor accesibilidad y opciones de almacenamiento
- Gestión de cuentas de usuario, flujo de trabajo bloqueado y funciones de pausa para un mayor control de los experimentos
- Formato de 96 pocillos de 0,2 ml o de 96 pocillos de 0,1 ml
Especificaciones
de 0,25 °C | |
de 0,4 °C | |
Pantalla táctil | |
1 año del fabricante + 3 años de servicio de reparación en almacén con instrumento prestado | |
De 4 °C a 99,9 °C | |
Bloque de 0,2 ml: 6,5 °C/s | |
De 450 a 600 nm/de 500 a 640 nm | |
Hasta 4 objetivos | |
FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy™ 3, JUN, ROX/ Texas Red | |
96 pocillos |
PC (portátil) | |
96 | |
40 cm | |
50 cm | |
QuantStudio 3 | |
LED blanco y brillante | |
0,2 ml | |
4 filtros acoplados | |
27 cm |