Learn More
Applied Biosystems™ Paquete QuantStudio 5
Código de producto. 15731258 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Contenido y almacenamiento:
PC (portátil)
PC (torre)
Sin PC
Configuraciones de bloques:
384 pocillos
96 pocillos
FAST de 96 pocillos
Garantía:
1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado)
1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado)
1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado)
1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (con 1 mantenimiento planificado/año)
1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado)
1 año de garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado/año)
1 año del garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (sin mantenimiento planificado)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Contenido y almacenamiento Configuraciones de bloques Garantía unitSize
15731258 PC (torre) 384 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (con 1 mantenimiento planificado/año) cada uno
15761198 Sin PC 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) cada uno
15711248 Sin PC 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) cada uno
15781208 Sin PC 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) cada uno
15721248 Sin PC 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (con 1 mantenimiento planificado/año) cada uno
15781228 Sin PC FAST de 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) cada uno
15711238 Sin PC FAST de 96 pocillos 1 año del garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (sin mantenimiento planificado) cada uno
15781238 Sin PC FAST de 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado/año) cada uno
15721218 Sin PC 384 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) cada uno
15751248 Sin PC 384 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) cada uno
15751268 Sin PC 384 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) cada uno
15761248 Sin PC 384 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (con 1 mantenimiento planificado/año) cada uno
15751198 PC (portátil) 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) cada uno
15771208 PC (portátil) 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) cada uno
15701248 PC (portátil) 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (con 1 mantenimiento planificado/año) cada uno
15771228 PC (portátil) FAST de 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) cada uno
15751238 PC (portátil) FAST de 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) cada uno
15701238 PC (portátil) FAST de 96 pocillos 1 año del garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (sin mantenimiento planificado) cada uno
15761238 PC (portátil) FAST de 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado/año) cada uno
15701218 PC (portátil) 384 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) cada uno
15711218 PC (portátil) 384 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) cada uno
15741248 PC (portátil) 384 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (con 1 mantenimiento planificado/año) cada uno
15771198 PC (torre) 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) cada uno
15701208 PC (torre) 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) cada uno
15791208 PC (torre) 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) cada uno
15721238 PC (torre) 96 pocillos 1 año del garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (sin mantenimiento planificado) cada uno
15711258 PC (torre) 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (con 1 mantenimiento planificado/año) cada uno
15791228 PC (torre) FAST de 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) cada uno
15701258 PC (torre) FAST de 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) cada uno
15741238 PC (torre) FAST de 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado/año) cada uno
15731218 PC (torre) 384 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) cada uno
15721258 PC (torre) 384 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) cada uno
15741218 PC (torre) 384 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) cada uno
33 options
Código de producto. 15731258
Marca: Applied Biosystems™ A33783
Con funciones de seguridad integradas, flujos de trabajo bloqueados, gestión de cuentas de usuario y opciones para análisis de escritorio o basados en explorador web, el sistema de PCR en tiempo real QuantStudio 5 le ayuda a conectarse a sus datos con más facilidad que nunca y ofrece un rendimiento y una calidad sin concesiones.
El sistema de PCR en tiempo real QuantStudio 5 está disponible en RSD como paquetes que incluyen:
  • Bloques térmicos de 96 pocillos, ya sea con un volumen de pocillo de 0,2 ml o 0,1 ml, o bloques térmicos de 384 pocillos
  • Entrenamiento de orientación SmartStart de medio día o de día completo
  • Sin PC como unidad independiente con pantalla táctil, o un ordenador portátil o torre adicionales para adaptarse a las necesidades del laboratorio
  • Selección de la cobertura de garantía adicional en función de las necesidades de los usuarios
Características principales:
  • Acceda, analice y comparta datos en cualquier momento y lugar: supervise sus secuencias de forma remota, analice conjuntos de datos sofisticados en cuestión de minutos, almacene datos en un espacio seguro y comparta los resultados en línea con colegas de todas las instituciones y de todo el mundo; todo ello con el software basado en explorador web. Supervise sus secuencias en tiempo real desde dispositivos móviles a través de la aplicación móvil Instrument Connect.
  • Obtenga resultados en los que puede confiar: puede detectar diferencias de tan solo 1,5 veces en cantidades de objetivo en reacciones individuales (singleplex) y obtenga 10 registros de rango dinámico lineal.
  • Establezca procedimientos operativos estándar y garantice la conformidad normativa con facilidad: las plantillas de protocolo cerradas, la retroalimentación del control de calidad (CC) durante los experimentos y la trazabilidad del CC de los consumibles utilizados ofrecen un mayor control de los datos experimentales. La exportación de lenguaje de marcado de datos en tiempo real (RDML) cumple con las directrices de MIQE.
  • Ayuda a ahorrar un tiempo valioso: 6 zonas de temperatura independientes para ofrecer flexibilidad para ejecutar múltiples experimentos simultáneamente. También está disponible el ciclado térmico rápido, lo que permite obtener resultados en menos de 30 minutos.
  • Comience sin demora: el instrumento está calibrado en fábrica para ofrecer precisión óptica y térmica, una instalación rápida y un uso inmediato.
  • Salte la curva de aprendizaje: con las plantillas de protocolo preoptimizadas, la formación se minimiza para los nuevos usuarios, lo que le permite centrarse en su investigación.
  • Maximice el espacio de sobremesa: el instrumento compacto se puede configurar como una unidad independiente o con un ordenador para adaptarse a la mayoría de las necesidades del laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud térmica de 0,25 °C
Contenido y almacenamiento PC (torre)
Uniformidad térmica de 0,4 °C
Capacidad 384
Tipo de pantalla Pantalla táctil
Altura (métrico) 40 cm
Anchura (métrico) 27 cm
Garantía 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (con 1 mantenimiento planificado/año)
Fondo (métrico) 50 cm
Intervalo térmico De 4 °C a 99,9 °C
Descripción QuantStudio 5
Velocidad máx. de calentamiento ( bloque térmico) 384 pocillos: 3,5 °C/s
Excitación LED blanco y brillante
Intervalo de detección 384 pocillos, de 450 a 650 nm/de 500 a 700 nm
Multiplex 384 pocillos con hasta 5 objetivos
Detección 384 pocillos, 5 filtros acoplados
Colorantes precalibrados FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy™3, JUN, ROX/ Texas Red, Mustang Purple, Cy™ 5/LIZ™, Cy™ 5.5
Configuraciones de bloques 384 pocillos