Learn More
Applied Biosystems™ Placa de calibración espectral 2 QuantStudio™ 5 (colorantes ABY™, JUN™, MUSTANG PURPLE™, NED™ y Cy™5), 384 pocillos
La placa establece los espectros de colorante puro y los valores multicomponentes para los colorantes ABY™, JUN™, MUSTANG PURPLE™, NED™ y Cy™5 en los sistemas de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 de 384 pocillos.
Marca:  Applied Biosystems™ A26335
276.10 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15980253
  • 502.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
La placa establece los espectros de colorante puro y los valores multicomponentes para los colorantes ABY™, JUN™, MUSTANG PURPLE™, NED™ y Cy™5 en los sistemas de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 de 384 pocillos. Permite realizar varias calibraciones simultáneas de colorantes en una sola placa, lo que reduce significativamente el esfuerzo y el tiempo necesarios para la calibración de colorantes. Además, las formulaciones de los colorantes en la placa mejoran los resultados con la multiplexación al representar con mayor precisión los espectros fluorescentes de las respectivas sondas encontradas en sus experimentos de PCR en tiempo real. Consulte la guía del usuario del instrumento para obtener instrucciones completas sobre su uso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
384-well
Cy™5, JUN™, NED, Mustang Purple™, ABY™
Estándar
PCR en tiempo real (PCRq)
1 Plate
Estándares de calibración
Store at –20°C ± 5°C.
QuantStudio™ 5
Placa de calibración espectral
Hielo seco
384-well
qPCR