Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 6 Flex package
Facilitates real-time PCR based applications with an upgradable block selection. With a simplified workflow, intuitive software, and touch-screen interface, the QuantStudio™ 6 Flex system offers exceptional reproducibility at a price you can afford.
Marca: Applied Biosystems™ A27962
Detalles adicionales : Peso : 14.23000kg
Descripción
- Su precio asequible le permite obtener un instrumento de alto rendimiento con una mínima inversión inicial de capital
- Compatible con más de 8 millones de ensayos TaqMan™ para experimentos de expresión génica, variación genética, regulación génica o de expresión de proteínas
- El diseño inteligente de la plataforma QuantStudio™ se combina con la fiabilidad y precisión del instrumento Applied Biosystems™
- Software fácil de usar, pantalla táctil sensible e intercambio de bloques sin esfuerzo ni necesidad de herramientas
- El sistema QuantStudio™ 6 Flex admite el intercambio de bloques de 96 pocillos, de 96 pocillos FAST y de 384 pocillos
- El sistema QuantStudio™ 6 Flex también se puede actualizar a un sistema QuantStudio™ 7 Flex posteriormente, a medida que cambien sus necesidades
Especificaciones
PC (torre) | |
384 | |
54,7 cm | |
1 año de garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado/año) | |
De 4 °C a 99,9 °C | |
384 pocillos: 3,5 °C/s | |
Excitación de 455 a 672 nm, emisión entre 505 y 723 nm | |
38 kg |
de 0,25 °C | |
Pantalla táctil | |
33,8 cm | |
52,5 cm | |
QuantStudio 6 Flex | |
3,0 °C/s (384 pocillos) | |
FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5 | |
384 pocillos |