Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 6 PRO 0.2mL, 96-well package
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16287631 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Contenido y almacenamiento:
PC (portátil)
PC (torre)
Garantía:
1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado)
Förpackningsstorlek
cada uno
Produktkod. Contenido y almacenamiento Garantía unitSize
16287631 PC (portátil) 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) cada uno
16267631 - 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) cada uno
16207641 PC (torre) 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) cada uno
3 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16287631
missing translation for 'mfr': Applied Biosystems™ A44290
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
El sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems QuantStudio 6 Pro añade innovadoras funciones inteligentes al flujo de trabajo de PCR en tiempo real (qPCR), todo ello en un tamaño compacto. Ofrece autenticación facial, comandos de voz, Ayuda inteligente, capacidad de multiplexing, bloques intercambiables motorizados, flujo de trabajo simplificado, software intuitivo e interfaz de pantalla táctil capacitiva de gran tamaño.
El sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems QuantStudio 6 PRO cuenta con todas las características del sistema QS6 FLEX y añade funciones inteligentes para ofrecer una experiencia de flujo de trabajo inteligente, innovadora y cambiante en el laboratorio, que incluye:
  • Autenticación facial; Acceso manos libres y acceso a su perfil personal
  • Funcionamiento manos libres; Realizar operaciones básicas utilizando comandos de voz
  • Flujo de trabajo de placas inteligentes de identificación por radiofrecuencia (RFID); dos lectores RFID integrados para detectar y decodificar placas inteligentes Applied Biosystems™ TaqMan™
  • Ayuda inteligente; Para una resolución más rápida, eficiente y eficaz de los problemas de instrumentos y aplicaciones
  • Asistencia remota inteligente; Una herramienta de colaboración de audio/vídeo en tiempo real y una herramienta de asistencia avanzada en escritorio remoto que reduce el tiempo de inactividad del instrumento de días a minutos
  • Ofrece una reproducibilidad excepcional con una variación mínima entre pocillos y entre instrumentos.
  • Diseñado para ofrecer la máxima facilidad de uso, el sistema ofrece una alta calidad, una excelente fiabilidad y una experiencia de usuario óptima para los investigadores que desean trabajar de forma más inteligente en el laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Contenido y almacenamiento PC (portátil)
Uniformidad térmica de 0,4 °C
Capacidad 96
Tipo de pantalla Pantalla táctil
Altura (métrico) 54,7 cm
Anchura (métrico) 33,8 cm
Garantía 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado)
Fondo (métrico) 52,5 cm
Intervalo térmico De 4 °C a 99,9 °C
Velocidad de rampa máxima 6,5 °C/s
Descripción QuantStudio 6 PRO
Excitación LED blanco y brillante
Volumen de la muestra del bloque térmico (métrico) 0,2 ml (96 pocillos)
Multiplex 5/6 objetivos
Detección Tecnología para educación CMOS
Colorantes precalibrados FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5
Peso 38 kg
Configuraciones de bloques 96 pocillos
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.