Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 7 Flex package
Delivers the proven reliability, sensitivity, and accuracy of the Applied Biosystems ViiA 7 System in a new industrial design. The QuantStudio 7 Flex System has been optimized to enable the broadest range of quantitative PCR applications, with additional dyes, formats, and automation options.
Marca: Applied Biosystems™ A27185
Detalles adicionales : Peso : 24.92000kg Transport : UN number : 3481 Chem class : 9
Descripción
- Su precio asequible le permite obtener un instrumento de alto rendimiento con una mínima inversión inicial de capital
- Compatible con más de 8 millones de ensayos TaqMan™ para experimentos de expresión génica, variación genética, regulación génica o de expresión de proteínas
- El diseño inteligente de la plataforma QuantStudio™ se combina con la fiabilidad y precisión del instrumento Applied Biosystems™
- Software fácil de usar, pantalla táctil sensible e intercambio de bloques sin esfuerzo ni necesidad de herramientas
- El sistema QuantStudio™ 6 Flex le brinda la versatilidad de 4 bloques intercambiables
Especificaciones
PC (portátil) | |
96 | |
54,7 cm | |
1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) | |
De 4 °C a 99,9 °C | |
96 pocillos FAST, 6,5 °C/s | |
Excitación de 455-672 nm, emisión de 505-723 nm | |
FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5 | |
FAST de 96 pocillos |
de 0,25 °C | |
Pantalla táctil | |
33,8 cm | |
52,5 cm | |
QuantStudio 7 Flex | |
6,0 °C/s (96 pocillos FAST) | |
0,1 ml (96 pocillos FAST) | |
38 kg |