Learn More
Applied Biosystems™ Paquete QuantStudio 7 Flex
Código de producto. 15721168 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Contenido y almacenamiento:
PC (portátil)
PC (torre)
Configuraciones de bloques:
384 pocillos
96 pocillos
FAST de 96 pocillos
Tarjeta de matriz Taqman
Garantía:
1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado)
1 año de garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado/año)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15721168
missing translation for 'mfr': Applied Biosystems™ A27175
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Ofrece la fiabilidad, sensibilidad y precisión probadas del sistema Applied Biosystems VIIa 7 en un nuevo diseño industrial. El sistema QuantStudio 7 Flex se ha optimizado para permitir la gama más amplia de aplicaciones de PCR cuantitativa, con tintes adicionales, formatos y opciones de automatización.
  • Su precio asequible le permite obtener un instrumento de alto rendimiento con una mínima inversión inicial de capital
  • Compatible con más de 8 millones de ensayos TaqMan™ para experimentos de expresión génica, variación genética, regulación génica o de expresión de proteínas
  • El diseño inteligente de la plataforma QuantStudio™ se combina con la fiabilidad y precisión del instrumento Applied Biosystems™
  • Software fácil de usar, pantalla táctil sensible e intercambio de bloques sin esfuerzo ni necesidad de herramientas
  • El sistema QuantStudio™ 6 Flex le brinda la versatilidad de 4 bloques intercambiables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Contenido y almacenamiento PC (portátil)
Uniformidad térmica de 0,25 °C
Capacidad 96
Tipo de pantalla Pantalla táctil
Altura (métrico) 54,7 cm
Anchura (métrico) 33,8 cm
Garantía 1 año de garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado/año)
Fondo (métrico) 52,5 cm
Intervalo térmico De 4 °C a 99,9 °C
Descripción QuantStudio 7 Flex
Velocidad máx. de calentamiento ( bloque térmico) 96 pocillos FAST, 6,5 °C/s
Intervalo de enfriamiento máximo 6,0 °C/s (96 pocillos FAST)
Excitación Lámpara del sistema OptiFlex
Volumen de la muestra del bloque térmico (métrico) 0,1 ml (96 pocillos FAST)
Colorantes precalibrados FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5
Peso 38 kg
Configuraciones de bloques FAST de 96 pocillos
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.