Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 7 PRO 0.2mL, 96-well package
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Contenido y almacenamiento:
PC (portátil)
PC (torre)
Sin PC
Garantía:
1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Las características del sistema de PCR en tiempo real QuantStudio 7 Pro incluyen:
- Funcionamiento manos libres fácil y cómodo con autenticación facial y comandos de voz
- Reducción de errores y entradas manuales con el flujo de trabajo de qPCR inteligente y las placas de matriz TaqMan con RFID
- Ahorro de espacio con un tamaño reducido y un funcionamiento independiente; opciones de configuración, inicio, supervisión y análisis directamente en la pantalla táctil
- Tranquilidad gracias a la Ayuda inteligente; póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica directamente desde la pantalla táctil
- Reducción del tiempo de inactividad con el servicio de Asistencia remota inteligente; muestre los problemas al servicio de asistencia técnica para una resolución rápida
- Versatilidad de las aplicaciones con bloques fácilmente intercambiables y cuatro tipos de bloques diferentes
- Aumento de la productividad con compatibilidad de automatización para un funcionamiento ininterrumpido
- Acceda, analice y comparta datos en cualquier momento y lugar con nuestra plataforma basada en la nube Connect para acceder a la información en tiempo real, almacenar datos de forma segura y compartir resultados en línea
- Supervise de forma remota los experimentos con la aplicación de monitorización Instrument Connect
- Software de diseño y análisis compatible con los sistemas operativos PC y Mac
- Compatible con más de 8 millones de ensayos TaqMan para experimentos de expresión génica, variación genética, regulación génica o de expresión de proteínas
- Proporciona una reproducibilidad excepcional con una mínima variación entre pocillos y entre instrumentos
- Diseñado para ofrecer la máxima facilidad de uso, el sistema ofrece una alta calidad, una excelente fiabilidad y una experiencia de usuario óptima para los investigadores que desean trabajar de forma más inteligente en el laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | PC (torre) |
| Uniformidad térmica | de 0,4 °C |
| Capacidad | 96 |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
| Altura (métrico) | 54,7 cm |
| Anchura (métrico) | 33,8 cm |
| Garantía | 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) |
| Fondo (métrico) | 52,5 cm |
| Intervalo térmico | De 4 °C a 99,9 °C |
| Velocidad de rampa máxima | 6,5 °C/s |
| Mostrar más |