Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 7 Pro Real-Time PCR System, AB Assurance extended warranty, SmartStart, 384-well
El sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems QuantStudio 7™ Pro añade innovadoras funciones inteligentes al flujo de trabajo de PCR en tiempo real (qPCR), todo ello en un tamaño compacto.El paquete incluye el sistema de PCR en tiempo real QuantStudio 7™ Pro, orientación SmartSmart™ y una garantía ampliada de un año.
Marke:  Applied Biosystems™ A45583
Artikelnummer. 17152106
  • 98319.00€ / cada uno
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Añade innovadoras funciones inteligentes al flujo de trabajo de PCR en tiempo real (qPCR) en un tamaño reducido
  • El sistema QuantStudio 7 Pro ofrece una reproducibilidad excepcional con una variación mínima entre pocillos y entre instrumentos
  • Diseñado para facilitar al máximo su uso, el sistema ofrece calidad y rendimiento altos y una excelente fiabilidad
  • Funcionamiento en manos libres fácil y cómodo con autenticación facial y comandos por voz
  • Reducción de errores y entradas manuales con el flujo de trabajo de qPCR inteligente y las placas de matriz TaqMan con RFID
  • Ahorro de espacio con un tamaño reducido y un funcionamiento autónomo. Opciones de configuración, inicio, supervisión y análisis directamente en la pantalla táctil
  • Compatible con más de 8 millones de ensayos TaqMan para experimentos de expresión génica, variación genética, regulación génica o de expresión de proteínas
  • Una experiencia de usuario óptima para los/las investigadores/as que desean trabajar de forma más inteligente en el laboratorio
  • El paquete incluye el sistema de PCR en tiempo real QuantStudio 7™ Pro, orientación SmartStart™ y una garantía ampliada de un año
  • La garantía ampliada incluye una amplia cobertura de servicios y una visita de mantenimiento programada
Garantie
Ampliación de 1 año
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Intercambiables
Termocicladores en tiempo real
Pantalla táctil a color de 12 pulg
Temperatura ambiente
1 package
Sistema de PCR en tiempo real QuantStudio™ 7 Pro (384 pocillos, bloque de 0,02 ml), garantía ampliada de 1 año y orientación SmartStart™
QuantStudio™
Energéticamente eficiente, menos recursos utilizados y menos residuos
QuantStudio 7 Pro
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
Para uso exclusivo en investigación