Learn More
Applied Biosystems™ Paquete de garantía ampliada del sistema de PCR en tiempo real QuantStudio™ 7 Pro
Añade innovadoras funciones inteligentes al flujo de trabajo de PCR en tiempo real (qPCR), todo ello en un tamaño compacto.
Marca: Applied Biosystems™ A47205
Detalles adicionales : Peso : 50.00000kg
Descripción
- Incluye autenticación facial, comandos de voz, Ayuda inteligente, capacidad de multiplexing, bloques intercambiables motorizados, flujo de trabajo simplificado, software intuitivo e interfaz de pantalla táctil capacitiva de gran tamaño.
- Ofrece reproducibilidad con una mínima variación entre pocillos y entre instrumentos.
- Diseñado para ofrecer la máxima facilidad de uso, el sistema ofrece una alta calidad, una excelente fiabilidad y una experiencia de usuario óptima para los investigadores que desean trabajar de forma más inteligente en el laboratorio.
- Funcionamiento manos libres fácil y cómodo con autenticación facial y comandos por voz
- Acceda, analice y comparta datos en cualquier momento y lugar con nuestra plataforma basada en la nube de Connect para acceder a la información en tiempo real, almacenar datos de forma segura y compartir resultados en línea
- La plataforma Connect proporciona a los científicos un lugar seguro para almacenar, analizar y compartir datos. Los módulos de análisis de qPCR Applied Biosystems dentro de la plataforma son herramientas de software basadas en navegador web que son flexibles, rápidas y fáciles de usar. Estas herramientas de software admiten una variedad de análisis incluyendo cuantificación relativa, curva estándar, fusión de alta resolución (HRM), genotipado y presencia/ausencia. Son compatibles con Mac o PC, así como con la mayoría de los tipos de archivo de instrumentos Applied Biosystems.
- El sistema se entrega con un tipo de bloque; otros tipos de bloque pueden adquirirse por separado.
- Además, este sistema dispone de un manipulador de microplacas Orbitor para soportar flujos de trabajo de alto rendimiento.
- Procese cientos de reacciones de PCR en tiempo real con las tarjetas microfluídicas de 384 pocillos TaqMan Array. Cuando se integra con el manipulador de microplacas Orbitor (disponible por separado), el sistema QuantStudio 7 Pro maximiza sus capacidades de rendimiento.
- El sistema OptiFlex, que cuenta con seis canales de filtro de emisión y excitación desacoplados con 21 combinaciones de filtros para ofrecer la máxima flexibilidad de multiplexing y química, mejora la precisión de los datos entre pocillos y entre instrumentos.
- Detecte cambios en la cantidad objetivo de tan solo 1,5 veces en reacciones de un solo plex y obtenga 10 registros de rango dinámico lineal.
Especificaciones
Intercambiables | |
QuantStudio™, sistema ViiA™ 7 | |
QuantStudio™ | |
Temperatura ambiente |
Placa de 96 pocillos | |
0,1 mL | |
Pantalla táctil |