Learn More
Applied Biosystems™ Paquete de garantía ampliada del sistema QuantStudio™ 7 Pro Tac
Añade innovadoras funciones inteligentes al flujo de trabajo de PCR en tiempo real (qPCR), todo ello en un tamaño compacto.
Marca: Applied Biosystems™ A47655
Detalles adicionales : Peso : 50.00000kg
Descripción
- Incluye autenticación facial, comandos de voz, Ayuda inteligente, capacidad de multiplexing, bloques intercambiables motorizados, flujo de trabajo simplificado, software intuitivo e interfaz de pantalla táctil capacitiva de gran tamaño. Proporciona una reproducibilidad excepcional con una mínima variación entre pocillos y entre instrumentos. Diseñado para ofrecer la máxima facilidad de uso, el sistema ofrece una alta calidad, una excelente fiabilidad y una experiencia de usuario óptima para los investigadores que desean trabajar de forma más inteligente en el laboratorio.
- Funcionamiento manos libres fácil y cómodo con autenticación facial y comandos por voz
- Reducción de errores y entradas manuales con el flujo de trabajo de qPCR inteligente y las placas de matriz TaqMan con RFID
- Ahorro de espacio con un tamaño reducido y un funcionamiento independiente; opciones de configuración, inicio, supervisión y análisis directamente en la pantalla táctil
- Versatilidad de las aplicaciones con bloques fácilmente intercambiables y cuatro tipos de bloques diferentes
- Aumento de la productividad con compatibilidad de automatización para un funcionamiento ininterrumpido
- Acceda, analice y comparta datos en cualquier momento y lugar con nuestra plataforma basada en la nube de Connect para acceder a la información en tiempo real, almacenar datos de forma segura y compartir resultados en línea
- Supervise de forma remota los experimentos con la aplicación de monitorización Instrument Connect
- Software de diseño y análisis compatible con los sistemas operativos PC y Mac
- Compatible con más de 8 millones de ensayos TaqMan para experimentos de expresión génica, variación genética, regulación génica o de expresión de proteínas
- La plataforma Connect proporciona a los científicos un lugar seguro para almacenar, analizar y compartir datos. Los módulos de análisis de qPCR Applied Biosystems dentro de la plataforma son herramientas de software basadas en navegador web que son flexibles, rápidas y fáciles de usar. Estas herramientas de software admiten una variedad de análisis incluyendo cuantificación relativa, curva estándar, fusión de alta resolución (HRM), genotipado y presencia/ausencia. Son compatibles con Mac o PC, así como con la mayoría de los tipos de archivo de instrumentos Applied Biosystems.
- El sistema se entrega con un tipo de bloque; otros tipos de bloque pueden adquirirse por separado. Además, este sistema dispone de un manipulador de microplacas Orbitor para soportar flujos de trabajo de alto rendimiento. Si desea un sistema más económico que no admita tarjetas de matriz TaqMan ni automatización (pero que se pueda actualizar más adelante), consulte nuestro sistema de PCR en tiempo real QuantStudio 6 Pro. Y para obtener la máxima flexibilidad, considere el sistema de PCR en tiempo real QuantStudio 12K Flex, que también admite placas TaqMan OpenArray.
- Procese cientos de reacciones de PCR en tiempo real sin esfuerzo con las tarjetas microfluídicas de 384 pocillos TaqMan Array. Cuando se integra con el manipulador de microplacas Orbitor (disponible por separado), el sistema QuantStudio 7 Pro maximiza sus capacidades de rendimiento.
- Hay disponibles flujos de trabajo sencillos, ensayos y reactivos fiables, múltiples formatos y software intuitivo para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo expresión génica, variación genética y regulación génica.
- El sistema OptiFlex, que cuenta con seis canales de filtro de emisión y excitación desacoplados con 21 combinaciones de filtros para ofrecer la máxima flexibilidad de multiplexing y química, mejora la precisión de los datos entre pocillos y entre instrumentos.
- Detecte cambios en la cantidad objetivo de tan solo 1,5 veces en reacciones de un solo plex y obtenga 10 registros de rango dinámico lineal.
Especificaciones
Intercambiables | |
QuantStudio™ | |
Temperatura ambiente |
QuantStudio™, sistema ViiA™ 7 | |
Pantalla táctil | |
Escritorio |