Learn More
Hellma™ Celdas de flujo de cuarzo
Código de producto. 10034870
Change view
Click to view available options
Trayectoria de luz:
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Trayectoria de luz unitSize
10034870 10 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10034870
Marca: Hellma™ 175151040
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cubeta de circulación Cuarzo Suprasil QS
• Trayecto óptico de 0,1 a 10mm
• Volumen de 6,2 l a 1500 l
• Cuba para uso con bomba periestáltica mono y bidireccional
• Cubas con conexiones lisas para tubo int. 3,5mm
• Altura del haz óptico Z = 8,5 o 15mm
• Se adapta en todas las portacubetas estandares
• Trayecto óptico de 0,1 a 10mm.
Especificaciones
Tipo Celda de flujo
Material Cuarzo
Trayectoria de luz 10 mm