Learn More
Thermo Scientific Chemicals Portaobjetos de microscopio de cuarzo
Fused quartz slides manufactured by fusing naturally occurring crystalline silica
51.56€ - 267.33€
Especificaciones
Grosor (métrico) 1 mm
Descripción Fabricado de cuarzo fundido
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Dimensiones (L x An) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Dimensiones (L x An) Precio Cantidad y disponibilidad  
15476445
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
042295.KG
1 unidad 25,4 x 25,4 mm
51.56€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15486445
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
042295.KJ
5 unidades 25,4 x 25,4 mm
178.89€
paquete de 5
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15496445
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
042296.KG
1 unidad 50,8 x 25,4 mm
59.09€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15406455
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
042296.KJ
5 unidades 50,8 x 25,4 mm
236.18€
paquete de 5
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15416455
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
042297.KG
1 unidad 76,2 x 25,4 mm
66.83€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15426455
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
042297.KJ
5 unidades 76,2 x 25,4 mm
267.33€
paquete de 5
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • High chemical purity, melting point and corrosion resistance
  • Extremely hard with low coefficient of thermal expansion
  • Features electrical insulation qualities and optical transmission from ultra-violet to infra-red
Especificaciones
Especificaciones
1 mm
Fabricado de cuarzo fundido