Learn More
Hellma™ Cubeta micro con tapa, OS
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,7 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Estabilidad de temperatura y resistencia química elevadas debido a la unión térmica de componentes individuales
- Pr × An × Al: 12,5 x 12,5 x 45 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Microceldas |
| Descripción | Paredes laterales y base transparentes |
| Capacidad (métrico) | 0,7 ml |
| Material | Vidrio óptico especial OS |
| Material del cierre | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Longitud (métrico) | 12,5 mm |
| Anchura (métrico) interior | 2 mm |
| Incluye | Con tapa de PTFE |
| Cantidad | 1 unidad |
| Trayectoria óptica | 10 mm |
| Mostrar más |