missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hellma™ Celdas sellables de cuarzo Suprasil
Marca: Hellma™ 117-100-10-40
Detalles adicionales : Peso : 0.03240kg
Especificaciones
Celda sellable | |
Cuarzo Suprasil | |
13mm | |
10 mm | |
56mm |
3,5 ml | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
1Each | |
De 200 a 2500 nm | |
12,5mm |