Learn More
Hellma™ Ultra microceldas de absorción de cuarzo Suprasil
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,7 a 5 μl
300 μL
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Ultra microcelda de absorción |
| Capacidad (métrico) | 0,7 a 5 μl |
| Material | Cuarzo Suprasil |
| Cantidad | 1 unidad |
| Trayectoria óptica | 10 mm |
| Altura (métrico) | 45mm |
| Para utilizar con (equipo) | Fotómetros y espectrofotómetros |
| Anchura (métrico) | 12,5mm |