Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lana de cuarzo
Código de producto. 15575086 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
Código de producto. 15575086
Marca: Thermo Scientific Chemicals 393610100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ayuda de filtros
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10 g
Para utilizar con (aplicación) Ayuda de filtros
Material Cuarzo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Quartz wool, coarse
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.