Learn More
Macherey-Nagel™ Lana de cuarzo
Marca: Macherey-Nagel™ 718587
55.59 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
25G | |
Lana de cuarzo | |
Cuarzo |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Lana de cuarzo > Para su uso con: Se utiliza para revestimientos de GC, columnas para GC embaladas, etc.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido