Learn More
Invitrogen™ Fluorímetro Qubit™ 4, con Wi-Fi
Click to view available options
Cantidad:
1 fluorómetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El fluorímetro Qubit™ 4 y el kit de ensayo IQ de ARN funcionan en conjunto para distinguir con precisión el ARN intacto del degradado en tan solo dos pasos sencillos
- En todos los ensayos, la concentración o calidad de la molécula objetivo en la muestra está indicada por un colorante fluorescente que emite una señal solo cuando se vincula con el objetivo, lo que minimiza los efectos de los contaminantes sobre el resultado
- Los menús de la pantalla táctil fáciles de usar hacen que sea sencillo seleccionar y ejecutar los ensayos, los resultados se muestran en cuestión de segundos
Características:
- Cuantificación de ADN, ARN y proteínas de forma rápida y altamente precisa en menos de tres segundos por muestra
- Mide el ARN intacto en menos de 5 segundos por muestra
- Altos niveles de precisión con solo entre 1 y 20 μl de muestra, incluso con muestras muy diluidas
- La calculadora de reactivos integrada genera rápidamente instrucciones de preparación de la solución de trabajo Qubit™
- Almacena resultados de hasta 1000 muestras
- Gran pantalla táctil vanguardista a color de 5,7 pulgadas para facilitar el desplazamiento por el flujo de trabajo.
- Los gráficos mostrados indican si las muestras se encuentran dentro o fuera del intervalo extendido
- Tamaño compacto que ahorra espacio de trabajo
- Flexibilidad para exportar datos mediante el adaptador Wi-Fi que se incluye, una unidad USB o un cable USB para pasarlos directamente al ordenador
- Posibilidad de personalizar el fluorímetro Qubit™ con los ensayos que se realizan con más frecuencia, añadir nuevos ensayos o incluso crear ensayos propios con la herramienta web y el software MyQubit™
- Varios idiomas disponibles, como inglés, francés, español, italiano, alemán, chino simplificado y japonés
- Programa precargado para probar el rendimiento del fluorímetro con el kit de ensayo de verificación de fluorímetro Qubit™
El fluorímetro también puede utilizarse para medir directamente la fluorescencia de las muestras utilizando el modo de fluorímetro.
- También se puede medir la calidad de partículas Ion Sphere en el fluorímetro mediante el kit de control de calidad Ion Sphere antes de realizar una secuenciación en el secuenciador Ion PGM.
Ofrece resultados más precisos que con absorbancia UV a bajas concentraciones
- El fluorímetro es mucho más sensible que la absorbancia UV, que mide cualquier molécula que absorba a 260 nm, incluido ADN, ARN, proteínas, nucleótidos libres o un exceso de sales.
- Los colorantes de los kits de ensayo Qubit™ solo producen fluorescencia cuando se enlazan a la molécula seleccionada (ADN, ARN o proteína) de la muestra, lo que evita que se tenga que repetir el trabajo debido a mediciones imprecisas
Medición rápida, sencilla y precisa de la calidad del ARN
- El ensayo IQ de ARN Qubit™ proporciona un método rápido y sencillo para comprobar si una muestra de ARN se ha degradado.
- El ensayo utiliza dos colorantes exclusivos: uno que se une a ARN intacto de gran tamaño y otro que se une selectivamente al ARN pequeño y degradado. Juntos permiten evaluar rápidamente la calidad e integridad de una muestra de ARN.
- Para su uso, simplemente añada sus muestras a la solución de trabajo de IQ de ARN y, a continuación, mida en el fluorímetro.
Ahorre muestras y espacio de trabajo.
- Requiere muestras de tan solo entre 1 y 20 µl.
- Diseñado para uso a temperatura ambiente y solo ocupa un pequeño espacio en la mesa de trabajo.
- El fluorímetro incorpora una óptica avanzada y algoritmos de análisis de datos, y viene equipado con un dispositivo WiFi, una unidad de memoria flash USB y un cable para la transferencia de datos a Excel y para descargas de software, así como con una fuente de alimentación universal, cuatro adaptadores de enchufe y la certificación CE electromagnética.
- Ofrece la máxima flexibilidad a la hora de exportar datos mediante Wi-Fi, unidad USB o cable USB directo al ordenador.
- Todos los datos se pueden guardar en la aplicación en la nube, incluida la transferencia directa desde el instrumento a través de Wi-Fi.
Las mediciones de una sola muestra son muy sencillas
- Este fluorímetro es fácil de utilizar y se combina con procedimientos de ensayo rápidos y sencillos.
- El instrumento realiza automáticamente los cálculos y ajustes.
- Los ensayos que se utilizan con el fluorímetro se realizan usando el mismo protocolo general, que utiliza un sencillo formato de combinación y lectura con tiempos de incubación de solo dos minutos para ensayos de ADN y ARN.
- Se requieren tubos delgados para PCR de 500 l
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen de muestra | De 1 to 20 µl |
| Excitation Wavelength | 470 nm (LED azul), 635 nm (LED rojo) |
| Para utilizar con (equipo) | Fluorímetro Qubit |
| Línea de productos | Qubit™ |
| Tipo | Fluorímetro |
| Para utilizar con (aplicación) | Cuantificación de ADN, cuantificación de ARN, cuantificación de proteínas |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Cantidad | 1 fluorómetro |