Learn More
Invitrogen™ Kits de ensayos de ADNds Qubit™ de ensayo
Para la detección altamente selectiva de ADNbc sobre ARN, incluso en presencia de contaminantes. Los kits de ensayo de ADNbc de Qubit tienen una precisión de 10 pg/ul a 100 ng/ul y de 100 pg/ul a 1000 ng/ul, respectivamente.
149.00€ - 484.00€
Especificaciones
Método de detección | Fluorescencia |
---|---|
Excitación/emisión | 510/527 |
Para utilizar con (equipo) | Fluorímetro Qubit |
Línea de productos | Qubit |
Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Código de producto | Marca | ensayo | Intervalo de cuantificación | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | ensayo | Intervalo de cuantificación | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10606433
![]() |
Invitrogen™
Q32851 |
Cuantificación de ADNds, alta sensibilidad | 0,1-120 ng | 100 reacciones |
150.00€
100 ensayos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10625443
|
Invitrogen™
Q32850 |
Cuantificación de ADNds, rango amplio | De 4 a 2000 ng | 100 reacciones |
149.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10616763
![]() |
Invitrogen™
Q32854 |
Cuantificación de ADNds, alta sensibilidad | 0,1-120 ng | 500 reacciones |
431.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10146592
|
Invitrogen™
Q32853 |
Cuantificación de ADNds, rango amplio | De 4 a 2000 ng | 500 reacciones |
484.00€
500 ensayos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Obtenga una cuantificación exacta y precisa del ADNbc con los kits de ensayo Qubit de ADNbc HS (alta sensibilidad) y de ADNbc BR (gama amplia) de Qubit. Estos kits de cuantificación de ADNbc permiten la detección rápida y selectiva de muestras de ADN de baja y alta abundancia, y pueden distinguir ADNbc de ADNmc, ARN, proteínas y nucleótidos libres. Los contaminantes, como sales, disolventes o detergentes, se toleran bien.
Los kits de ensayos de ADNbc Qubit de ensayo BR y HS, diseñados para su uso con fluorímetros Qubit, son altamente selectivos para ADN bicatenario (ADNbc) sobre ADN monocatenario (ADNmc), ARN, proteínas y nucleótidos libres. Todos los kits proporcionan soluciones para el reactivo de ensayo concentrado, el tampón de dilución y los patrones de ADN prediluidos. Basta con diluir el reactivo mediante el tampón proporcionado, añadir la muestra (cualquier volumen entre 1 µl y 20 µl es aceptable) y leer la concentración con un fluorímetro de Qubit.Kit de ensayos de ADNbc HS QBit
El kit de ensayos de ADNbc HS QBit (alta sensibilidad), cuando se utiliza con el fluorímetro QBit, proporciona un método preciso y selectivo para la cuantificación de muestras de ADN sensibles. Según el volumen de la muestra, el kit de ensayos está diseñado para ser exacto para concentraciones iniciales de muestras de ADN de 0,005 a 120 ng/µl, lo que proporciona un intervalo de detección de 0,1 a 120 ng.
Kit de ensayos de ADNbc BR de Qubit
El kit de ensayos de ADNbc BR de Qubit (gama amplia), cuando se utiliza con el fluorímetro de Qubit, proporciona un método preciso y selectivo para la cuantificación de muestras de ADN. Según el volumen de la muestra, el kit de ensayo está diseñado para ser exacto para concentraciones iniciales de muestras de ADN de 0,2 a 2000 ng/µl, lo que proporciona un intervalo de detección de 4 a 2000 ng.
Notas
• Los kits de ensayo Qubit dsDNA HS y BR se pueden utilizar con cualquier fluorímetro Qubit
• Utilícelo con tubos para PCR de pared fina, transparentes y 0,5 ml (n.º de referencia Q32856) para el fluorímetro Qubit 4 y las tiras de tubos de 8 x 200 µl (n.º de referencia Q33252) para el fluorímetro Qubit Flex
Especificaciones
Fluorescencia | |
Fluorímetro Qubit | |
Temperatura ambiente |
510/527 | |
Qubit |