Learn More
Invitrogen™ Qubit™ Flex Fluorometers and Starter Kits
Descripción
The Qubit Flex Fluorometer is designed for highly accurate and sensitive quantification of DNA, RNA, microRNA, protein, and endotoxin. This benchtop fluorometer offers the flexibility to directly measure the fluorescence of up to eight samples simultaneously, which reduces assay variability. Paired with Qubit reagents, the Qubit Flex Fluorometer is part of an optimized workflow generating highly accurate and reproducible results. The fluorometer has a large screen and intuitive user interface, making it easy to select and run your desired assay with results displayed in just a few seconds.
- Rendimiento mejorado: mide varias muestras y cuantifica ADN, ARN y proteínas hasta un 50 % más rápido que los lectores de una sola muestra
- Flexibilidad: mide hasta 8 muestras simultáneamente
- Sistema optimizado completo: funciona perfectamente con reactivos Qubit para generar resultados fiables, sensibles y específicos
- Cuantificación precisa: alto nivel de precisión utilizando solo entre 1 y 20 μl de muestra, incluso con muestras muy diluidas
- Calculadora integrada: genera rápidamente instrucciones para la preparación de la solución de trabajo Qbit y determina la molaridad de las muestras.
- Fácil de usar: tiene una gran pantalla táctil vanguardista a color de 8 pulgadas y una interfaz intuitiva para facilitar el desplazamiento por el flujo de trabajo.
- Exportación de datos flexible: ofrece la máxima flexibilidad a la hora de exportar datos mediante WiFi, unidad USB o cable USB directo al ordenador.
- Varios idiomas disponibles: se puede elegir entre inglés, francés, español, italiano, alemán, chino simplificado, y japonés
- Prueba de verificación: se incluye un programa pre-cargado para verificar el rendimiento del instrumento
- Experiencia educativa Qubit Flex SmartStart Digital: incluye demostraciones visuales interactivas de cómo instalar, operar, y mantener el instrumento
- Con garantía ampliada de tres años: si el instrumento necesita reparación, le enviaremos un repuesto renovado con certificado de fábrica
El fluorímetro Qubit Flex tiene la flexibilidad de medir múltiples muestras de ADN, ARN y de proteínas hasta un 50 % más rápido que los lectores de muestras únicas. Además de ahorrar tiempo, la capacidad de medir 8 muestras simultáneamente reduce la variabilidad, lo que produce datos altamente reproducibles. El fluorímetro Qubit Flex incluye calculadoras de reactivos, de rango y de molaridad, lo que reduce aún más el tiempo de obtención de resultados. Las calculadoras de reactivos y de rangos ayudan a determinar qué reactivo y cantidad de muestra se debe utilizar para cuantificar eficazmente la cantidad de ADN, ARN o proteína. La calculadora de molaridad permite calcular la molaridad de las muestras en función de la longitud del ácido nucleico y la concentración medida.
Permite obtener resultados más precisos que la absorbencia UV en bajas concentraciones
El fluorímetro Qubit Flex es mucho más sensible que la absorbencia UV, que mide cualquier cosa que absorbe a 260 nm, incluido ADN, ARN, proteínas, nucleótidos libres y exceso de sales. Además, la espectrofotometría de UV a menudo no es suficientemente sensible para medir con precisión bajas concentraciones de ADN y ARN. Con el fluorímetro Qubit Flex, mejorará su investigación con mediciones más precisas, ya que los colorantes de los kits de ensayo Qubit solo producen fluorescencia cuando se unen a la molécula seleccionada (ADN, ARN o proteína) de la muestra. De esta forma, no tendrá que repetir el proceso a causa de mediciones inexactas.
La solución optimizada que consta de instrumentos y reactivos da como resultado datos altamente reproducibles
El fluorímetro Qubit Flex diseñado cuidadosamente requiere solo de volúmenes de muestra de entre 1 y 20 µl. Los algoritmos avanzados de análisis de datos y de óptica están diseñados y optimizados para trabajar en perfecta armonía con los reactivos Qubit, el resultado es una solución perfecta que genera resultados muy fiables, sensibles y específicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Modelo | Qubit Flex Fluorometer |
| Contenido y almacenamiento | Qubit Flex Fluorometers include: •Qubit Flex Fluorometer (Cat. No. Q33327) •WiFi Dongle (Cat. No. A26774) •Qubit Flex SmartStart Digital Educational Experience—includes interactive visual demonstrations of how to install, operate, and maintain your instrument Qubit Flex Quantitation Starter Kits include: •Qubit Flex Fluorometer (Cat. No. Q33327) •Qubit Flex Assay Tube Strips, 125 strips (Cat. No. Q33252) •Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q33230) •Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q33265) •Qubit RNA HS Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q32852) •Qubit RNA BR Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q10210) •Qubit Protein Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q33211) •Qubit Flex System Verification Assay Kit (Cat. No. Q33254) •Qubit Flex Reservoirs, 100 reservoirs (Cat. No. Q33253) •WiFi Dongle (Cat. No. A26774) •Qubit Flex SmartStart Digital Educational Experience—includes interactive visual demonstrations of how to install, operate, and maintain your instrument Qubit Flex NGS (Next-Generation Sequencing) Starter Kit includes: •Qubit Flex Fluorometer (Cat. No. Q33327) •Qubit Flex Assay Tubes Strips, 125 strips (Cat. No. Q33252) •Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit, 500 assays (Cat. No. Q33231) •Qubit Flex Assay Reservoirs, 100 reservoirs (Cat. No. Q33253) •WiFi Dongle (Cat. No. A26774) •Qubit Flex SmartStart Digital Educational Experience—includes interactive visual demonstrations of how to install, operate, and maintain your instrument |
| Volumen de muestra | De 1 to 20 μl |
| Incluye | Fluorímetro Qubit™ Flex, cable de alimentación Qubit™ Flex, llave de Wi-Fi |
| Excitation Wavelength | LED azul (máx. 460-480 nm), LED rojo (máx. 620-640 nm) |
| Línea de productos | Qubit |
| Tipo | Fluorímetro |
| Para utilizar con (aplicación) | Cuantificación de ADN, cuantificación de ARN, cuantificación de microARN, cuantificación de proteínas |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Cantidad | 1 fluorómetro |
| Mostrar más |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.