Learn More
Invitrogen™ Qubit™ Flex Fluorometers and Starter Kits
Descripción
The Qubit Flex Fluorometer is designed for highly accurate and sensitive quantification of DNA, RNA, microRNA, protein, and endotoxin. This benchtop fluorometer offers the flexibility to directly measure the fluorescence of up to eight samples simultaneously, which reduces assay variability. Paired with Qubit reagents, the Qubit Flex Fluorometer is part of an optimized workflow generating highly accurate and reproducible results. The fluorometer has a large screen and intuitive user interface, making it easy to select and run your desired assay with results displayed in just a few seconds.
• Fluorímetro Qubit Flex (n.º de cat. Q33326)
• Tiras de tubos de ensayo Qubit Flex (125 tiras) (n.º de cat. Q33252)
• Kit de ensayo de HS (alta sensibilidad) de ADN bicatenario Qubit 1X, 100 ensayos (n.º de Q33230)
• Kit de ensayo de ARN HS Qubit, 100 ensayos (n.º de cat. cat. Q32852)
• Kit de ensayo BR de ARN Qubit, 100 ensayos (n.º de cat. Q10210)
• Kit de ensayo de proteínas Qubit, 100 ensayos (n.º de de cat. Q33211)
• Kit de ensayo de verificación del sistema Qubit Flex (n.º de cat. Q33254)
• Depósitos Qubit Flex (100 depósitos) (n.º de cat. Q33253)
• Adaptador Wi-Fi (n.º de cat. A26774)
• La experiencia educativa digital Qubit Flex SmartStart: incluye demostraciones visuales interactivas de cómo instalar, utilizar y mantener su instrumento.
• Garantía ampliada de tres años: si su instrumento necesita una reparación, le enviaremos un recambio reparado certificado en fábrica
Kit de inicio Qubit Flex NGS (secuenciación de última generación) (n.º de cat. Q45893) incluye:
• Fluorímetro Qubit Flex (n.º de cat. Q33326)
• Tiras de tubos de ensayo Qubit Flex (125 tiras) (n.º Q33252)
• Kit de ensayo de HS (alta sensibilidad) de ADNbc Qubit 1x, 500 ensayos (n.º de cat. de cat. Q33231)
• Depósitos de ensayo Qubit Flex (100 depósitos) (n.º de cat. Q33253)
• Llave WiFi (n.º de cat. de cat. A26774)
• La experiencia educativa digital Qubit Flex SmartStart: incluye demostraciones visuales interactivas de cómo instalar, utilizar y mantener su instrumento.
• Garantía ampliada de tres años: si su instrumento necesita una reparación, le enviaremos un recambio reparado certificado en fábrica.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Qubit Flex Fluorometers include: •Qubit Flex Fluorometer (Cat. No. Q33327) •WiFi Dongle (Cat. No. A26774) •Qubit Flex SmartStart Digital Educational Experience—includes interactive visual demonstrations of how to install, operate, and maintain your instrument Qubit Flex Quantitation Starter Kits include: •Qubit Flex Fluorometer (Cat. No. Q33327) •Qubit Flex Assay Tube Strips, 125 strips (Cat. No. Q33252) •Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q33230) •Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q33265) •Qubit RNA HS Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q32852) •Qubit RNA BR Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q10210) •Qubit Protein Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q33211) •Qubit Flex System Verification Assay Kit (Cat. No. Q33254) •Qubit Flex Reservoirs, 100 reservoirs (Cat. No. Q33253) •WiFi Dongle (Cat. No. A26774) •Qubit Flex SmartStart Digital Educational Experience—includes interactive visual demonstrations of how to install, operate, and maintain your instrument Qubit Flex NGS (Next-Generation Sequencing) Starter Kit includes: •Qubit Flex Fluorometer (Cat. No. Q33327) •Qubit Flex Assay Tubes Strips, 125 strips (Cat. No. Q33252) •Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit, 500 assays (Cat. No. Q33231) •Qubit Flex Assay Reservoirs, 100 reservoirs (Cat. No. Q33253) •WiFi Dongle (Cat. No. A26774) •Qubit Flex SmartStart Digital Educational Experience—includes interactive visual demonstrations of how to install, operate, and maintain your instrument |
| Volumen de muestra | De 1 to 20 μl |
| Incluye | Fluorómetro Qubit™ Flex, cable de alimentación Qubit™ Flex, llave de Wi-Fi, tiras de tubos de ensayo Qubit™ Flex y kits de ensayo Qubit™ |
| Excitation Wavelength | LED azul (máx. 460-480 nm), LED rojo (máx. 620-640 nm) |
| Línea de productos | Qubit |
| Tipo | Kit básico de cuantificación |
| Para utilizar con (aplicación) | Cuantificación de ADN, cuantificación de ARN, cuantificación de microARN, cuantificación de proteínas |
| Cantidad | 1 kit |
| Garantía | Standard Warranty |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.