Learn More
Invitrogen™ Qubit™ Fluorometer International Power Supply
La fuente de alimentación internacional del fluorímetro Qubit está diseñada para usarse con el fluorímetro Qubit 3 o Qubit 4.
Marca:  Invitrogen™ A36204
Código de producto. 15940493
  • 70.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
La fuente de alimentación internacional del fluorímetro Qubit está diseñada para usarse con el fluorímetro Qubit 3 o Qubit 4. Esta fuente de alimentación no debe usarse con el fluorímetro original o el Qubit 2.0. El producto incluye un cable de alimentación y cuatro adaptadores intercambiables y permite conectar el Qubit a tomas de todo el mundo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Qubit™
Fuente de alimentación
Fluorómetro Qubit 3, fluorómetro Qubit 4
Temperatura ambiente
1 each