Learn More
Invitrogen™ Qubit™ Fluorometer USB Flash Drive
La unidad flash USB del fluorímetro de Qubit está diseñada para la transferencia de datos del fluorímetro de Qubit.
Marca:  Invitrogen™ Q46009
46.98 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15843764
  • 58.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
La unidad flash USB del fluorímetro de Qubit está diseñada para la transferencia de datos del fluorímetro de Qubit. Solo los fluorímetros Qubit 2.0, 3 y 4 tienen un puerto USB disponible. Los datos exportados desde el fluorímetro de Qubit se almacenan en formato CSV y pueden abrirse mediante programas como Microsoft Excel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Qubit™
Unidad de memoria flash USB
Fluorímetro Qubit
Temperatura ambiente
1 each