Learn More
Invitrogen™ Kits de ensayo de microARN Qubit™
Descripción
Obtenga una cuantificación exacta y precisa de ARN pequeño (∼ 20 nucleótidos o pares de bases) con kits de ensayo de microARN Qubit. Estos kits de cuantificación de miARN permiten la detección rápida de todos los tipos de ARN pequeño, incluidos el microARN y el ARNsi, y tanto el ARN monocatenario como el ARN bicatenario. El ensayo es altamente selectivo para ARN pequeño sobre ARNr o ARNm grande y puede tolerar contaminantes como sales, disolventes o detergentes.
El kit de ensayo de microARN Qubit proporciona normas para el reactivo de ensayo concentrado, el tampón de dilución y el miARN prediluido. Basta con diluir el reactivo mediante el tampón proporcionado, añadir la muestra (cualquier volumen entre 1 µl y 20 µl es aceptable) y leer la concentración mediante el fluorímetro Qubit.
Notas
• Utilice tubos finos transparentes para PCR de 0,5 ml (n.º de referencia Q32856) para el fluorímetro Qubit 4 y las tiras de tubos de 8 x 200 µl (n.º de referencia Q33252) para el fluorímetro Qubit Flex
Especificaciones
Especificaciones
| Método de detección | Fluorescencia |
| Para utilizar con (equipo) | Fluorímetro Qubit |
| Para utilizar con (aplicación) | Cuantificación de microARN |
| N.º de reacciones | 100 reacciones |
| Línea de productos | Qubit |
| Tipo de producto | Kit de ensayo de microARN |
| Cantidad | 100 assays |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Excitación/emisión | 498/518 |