Learn More
Invitrogen™ Kits de ensayo de alta sensibilidad (HS), amplio rango (BR) y rango extendido (XR) de ARN Qubit™.
Los kits permiten la detección rápida y sensible de ARN de baja y alta abundancia y pueden distinguir entre ARN y ADN, proteínas y nucleótidos libres.
Marca:  Invitrogen™ Q32852
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10034622
  • 151.00€ / 1 set
Explore más ofertas especiales
Requires : Fluorímetro Qubit 1.0 o 2.0 u otros fluorímetros y tubos de 500 μl para PCR de pared fina.
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Cuantificación de ARN, alta sensibilidad
644/673
100 reacciones
Quant-iT, Qubit
Temperatura ambiente
Fluorescencia
Fluorímetro Qubit
4-200 ng
100 assays
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ Kits de ensayo de alta sensibilidad (HS), amplio rango (BR) y rango extendido (XR) de ARN Qubit™. > Cuantificación de ARN, alta sensibilidad; 4-200 ng; 100 reacciones