Learn More
Invitrogen™ Kits de ensayo de alta sensibilidad (HS), amplio rango (BR) y rango extendido (XR) de ARN Qubit™.
Los kits permiten la detección rápida y sensible de ARN de baja y alta abundancia y pueden distinguir entre ARN y ADN, proteínas y nucleótidos libres.
Marca:  Invitrogen™ Q10210
134.65 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10174653
  • 142.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Requires : Fluorímetro Qubit 1.0 o 2.0 y tubos de PCR de pared fina de 500 μl
Descripción
Descripción
Obtenga una cuantificación exacta y precisa del ARN con los kits de ensayo de ARN HS, BR y XR Qubit. Estos kits de cuantificación de ARN permiten la detección rápida y selectiva de muestras de ADN de baja y alta abundancia, y pueden distinguir ARN de ADN, proteínas y nucleótidos libres. Los contaminantes, como sales, disolventes o detergentes, se toleran bien.
Los kits de ensayo de ARN de Qubit HS, BR y XR, diseñados para su uso con fluorímetros de Qubit, son altamente selectivos para ARN sobre ADN, proteínas y nucleótidos libres. Todos los kits proporcionan soluciones para el reactivo de ensayo concentrado, el tampón de dilución y las seroalbúminas bovinas (ARN) prediluidas. Basta con diluir el reactivo mediante el tampón proporcionado, añadir la muestra (cualquier volumen entre 1 µl y 20 µl es aceptable) y leer la concentración con un fluorímetro de Qubit.
Kit de ensayos de ARN HS QBit
El kit de ensayo de ARN HS QBit (alta sensibilidad), cuando se utiliza con el fluorímetro QBit, proporciona un método preciso y selectivo para la cuantificación de muestras de ARN de baja abundancia.  Según el volumen de la muestra, el kit de ensayos está diseñado para ser exacto para concentraciones iniciales de muestras de ARN de 0,2 a 200 ng/µl, lo que proporciona un intervalo de detección de 4 a 200 ng.
Kit de ensayos de ARN BR de Qubit
El kit de ensayo de ARN BR de Qubit (gama amplia), cuando se utiliza con el fluorómetro de Qubit, proporciona un método preciso y selectivo para la cuantificación de muestras de ARN.  Según el volumen de la muestra, el kit de ensayos está diseñado para ser exacto para concentraciones iniciales de muestras de ARN de 0,5 a 1200 ng/µl, lo que proporciona un intervalo de detección de 10 a 1200 ng.
Kit de ensayos de ARN XR de Qubit
El kit de ensayo de ARN XR de Qubit (gama ampliada), diseñada para su uso con los fluorímetros Qubit 4 y Qubit Flex, proporciona un método preciso y selectivo para la cuantificación de muestras de ARN. Según el volumen de la muestra, el kit de ensayo está diseñado para ser exacto para concentraciones iniciales de muestras de ARN de 5 a 20 000 ng/µl, lo que proporciona un intervalo de detección de 100 a 20 000 ng.
Notas
• Los kits de ensayo HS y BR de ARN de Qubit se pueden utilizar con cualquier fluorímetro Qubit
• Los kits de ensayo XR de ARN de Qubit están diseñados para utilizarse únicamente con fluorímetros Qubit 4 o Qubit Flex
• Utilícelos con tubos para PCR de pared fina, transparentes y de 0,5 ml (n.º de referencia Q32856) para el fluorímetro Qubit 4 y las tiras de tubos de 8 x 200 µl (n.º de referencia Q33252) para el fluorímetro Qubit Flex
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
Cuantificación de ARN, rango amplio
644/673
100 reacciones
Quant-iT
Fluorescencia
Fluorímetro Qubit
10-1200 ng
Temperatura ambiente