Learn More
Thermo Scientific™ Kits de limpieza de métodos QuEChERS EN 15662
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Utilice los kits de limpieza Thermo Scientific™ QuEChERS para preparar matrices de muestras complejas como frutas y verduras para el análisis de LC-MS o GC-MS de residuos de pesticidas, residuos de medicamentos veterinarios y toxinas utilizando el método EN 15662. Nuestros kits QuEChERS (rápidos, sencillos, baratos, eficaces, resistentes y seguros) contienen sales preenvasadas y pesadas, absorbentes y tampones diseñados para agilizar el flujo de trabajo, ofrecer excelentes recuperaciones para una amplia variedad de analitos, minimizar las posibilidades de error, ahorrar tiempo y dinero y ofrecer resultados reproducibles de alta calidad.
Los kits de limpieza de métodos Thermo Scientific™ QuEChERS EN 15662 hacen que la preparación de muestras sea directa y eficaz, lo que le permite realizar extracciones con confianza y analizar muestras de frutas y verduras en busca de residuos de pesticidas y otros contaminantes.
Los kits de limpieza están disponibles en formatos de tubos de 2 mL y 15 mL precargados para las siguientes matrices: frutas y verduras generales, frutas y verduras pigmentadas, frutas y verduras altamente pigmentadas y frutas y verduras que contienen grasas y ceras.
¿Cuál es el objetivo de los productos químicos utilizados en el método EN 15662?
- Acetonitrilo: se utiliza para realizar una extracción monofásica en una muestra.
- MgSO4 anhidro: induce la separación de fase entre el contenido de agua en la muestra y la capa de acetonitrilo; elimina el agua restante de la muestra.
- NaCl: induce la separación de fase entre el contenido de agua en la muestra y la capa de acetonitrilo; elimina el agua residual de la muestra.
- Citrato de trisodio: tampona la muestra para estabilizar el pH.
- Citrato de disodio sesquihidrato: tampona la muestra para estabilizar el pH.
- PSA: amina secundaria primaria, utilizada para extraer componentes de matriz polar, coextractivos cítricos y ácidos grasos libres de la muestra.
- C18: elimina las grasas, los esteroles y otras interferencias no polares de la muestra.
- GCB: negro de carbono grafitizado, elimina el pigmento (no se recomienda su uso con pesticidas planares).
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Kit de limpieza de métodos QuEChERS EN 15662; 900 mg de MgSO4, 150 mg de PSA, 150 mg de C18 precargados en tubos de 15 mL; 50/paq. |
| Incluye | Sales en tubos precargados |
| Método | Preparación de muestras QuEChERS para el método EN 15662 |
| Salt Composition | 900 mg de MgSO4, 150 mg de PSA, 150 mg de C18 |
| Tipo de muestra | Frutas y verduras con grasas y ceras |
| Tamaño del tubo | 15 mL |