Learn More
Thermo Scientific™ Kits de extracción de métodos QuEChERS Original 2003
Código de producto. p-7222020 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tamaño de muestra:
Muestra de 10 g
Incluye:
Sales en bolsas
Sales en bolsas, tubos de 50 mL
Sales en bolsas, tubos de 50 mL, homogeneizadores de cerámica
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. 17399822
Marca: Thermo Scientific™ S110ORIGCHKIT
Utilice los kits de extracción de métodos Thermo Scientific™ QuEChERS Original 2003 para analizar frutas y verduras en busca de pesticidas, residuos de medicamentos veterinarios y toxinas.
Utilice los kits de extracción Thermo Scientific™ QuEChERS para preparar matrices de muestras complejas, como frutas y verduras, para el análisis de LC-MS o GC-MS en busca de residuos de pesticidas, residuos de medicamentos veterinarios y toxinas utilizando el método Original 2003. Nuestros kits QuEChERS (rápidos, sencillos, baratos, eficaces, resistentes y seguros) contienen sales preenvasadas y pesadas, absorbentes y tampones diseñados para agilizar el flujo de trabajo, ofrecer excelentes recuperaciones para una amplia variedad de analitos, minimizar las posibilidades de error, ahorrar tiempo y dinero y ofrecer resultados reproducibles de alta calidad.
Los kits de extracción de métodos Thermo Scientific™ QuEChERS Original 2003 hacen que la preparación de muestras sea directa y eficaz. Con nuestros kits QuEChERS, puede realizar extracciones y analizar con confianza muestras de frutas y verduras para detectar residuos de pesticidas y otros contaminantes.
Hay disponibles tres tipos de kits de extracción diferentes para admitir el método QuEChERS Original 2003.
  • Sales de extracción en bolsas, sin tubos: para muestras de 10 g o 15 g
  • Sales de extracción en bolsas con tubos de 50 mL: para muestras de 10 g o 15 g
  • Sales de extracción en bolsas con tubos de 50 mL y homogeneizadores de cerámica: para muestras de 10 g o 15 g
¿Cuál es el objetivo de los productos químicos utilizados en el método Original 2003?
  • Acetonitrilo: se utiliza para realizar una extracción monofásica en una muestra.
  • MgSO4 anhidro: induce la separación de fase entre el contenido de agua en la muestra y la capa de acetonitrilo durante el paso de partición líquido-líquido; elimina el agua restante de la muestra durante el paso de extracción en fase sólida dispersiva (dSPE).
  • NaCl: induce la separación de fase entre el contenido de agua en la muestra y la capa de acetonitrilo durante el paso de partición líquido-líquido; elimina el agua residual de la muestra; reduce la interferencia polar y mejora la extracción.
  • PSA: amina secundaria primaria, utilizada para eliminar componentes de matriz polar, coextractivos cítricos y ácidos grasos libres de la muestra durante el paso de extracción en fase sólida dispersiva (dSPE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de extracción QuEChERS Original para 10 g de muestra; 4 g de MgSO4, 1 g de NaCl en bolsas; tubos de 50 mL; homogeneizadores de cerámica; 50/paq.
Tipo Kit de extracción QuEChERS
Incluye Sales en bolsas, tubos de 50 mL, homogeneizadores de cerámica
Método Preparación de muestras QuEChERS para el método Original 2003
Salt Composition 4 g de MgSO4, 1 g de NaCl
Tamaño de muestra Muestra de 10 g
Tipo de muestra All
Tamaño del tubo 50 mL